Merck
A2831
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗DNP−アルカリフォスファターゼ標識 マウス宿主抗体
clone SPE-7, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
モノクローナル抗DNP抗体, 抗ジニトロフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体:
alkaline phosphatase conjugate
application:
DB
ELISA (d)
クローン:
SPE-7, monoclonal
テクニック:
direct ELISA: 1:25,000 using DNP-BSA
dot blot: 1:180,000 (chemiluminescence)
citations:
5
由来生物
mouse
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SPE-7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
テクニック
direct ELISA: 1:25,000 using DNP-BSA
dot blot: 1:180,000 (chemiluminescence)
アイソタイプ
IgE
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dinitrophenyl (DNP) is a hapten that is used for labeling primary or secondary probes in immunological analyses. Thus, anti-DNP antibody conjugated to a detectable substrate is a useful tool for the study of target proteins. Mouse monoclonal anti-DNP-alkaline phosphatase conjugate antibody is specific for DNP.
免疫原
DNP-KLH複合体
アプリケーション
本抗体は、コントロールされたアレルギー反応の実験的誘起や、マウスIgEのソースとして使用できます。全身性アナフィラキシーを引き起こすため、3 μgの抗-DNPマウスIgEをマウスに注入し、その後、500 μgのDNP-BSAを20時間後に静脈内投与しました。局所性アナフィラキシーを引き起こすため、10 ngの抗-DNPマウスIgEをマウスの皮内に注入し、その後、500 μgのDNP-BSAを静脈内投与します。
本抗体はアレルギ-反応の実験的に誘発する場合やマウスIgE源として用いることができます。
Mouse monoclonal anti-DNP-alkaline phosphatase conjugate antibody can be used for ELISA (1:25,000) and dot blot (1:180,000) assays.
物理的形状
0.05M Trisバッファ-溶液 (pH 8.0, 1mM MgCl2, 1%BSA, 50%グリセロ-ル, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
アナリシスノート
抗DNPモノクロ-ナル抗体は、BSAに対する反応性が最小限であることを確認するために試験しています。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2831-.5ML:
A2831-VAR:
A2831-1ML:
A2831-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Urszula Krasuska et al.
Frontiers in plant science, 7, 840-840 (2016-07-06)
Canavanine (CAN), a structural analog of arginine (Arg), is used as a selective inhibitor of inducible NOS in mammals. CAN is incorporated into proteins' structure in the place of Arg, leading to the formation of aberrant compounds. This non-protein amino
B Jasani et al.
Journal of immunological methods, 150(1-2), 193-198 (1992-06-24)
Over the past 10 years an immunoperoxidase method using dinitrophenyl (DNP) hapten-labelled primary or secondary probes has been devised. Its widely successful application in research and diagnostic work has depended upon the development of certain key reagents. These include a