安全性情報
MAB2223
Sigma-Aldrich
Anti-DNP Antibody, clone 9H8.1
clone 9H8.1, from mouse
別名:
Dinitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
9H8.1, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ジニトロフェノール(DNP)小型の水溶性、疎水性リガンドであり、酸性pHでトランチレチンと結合してアミロイド原線維の形成を低下させます。100 mg/lを超えるレベルのDNPは順化バクテリアに強い毒性を示します。これまで、DNPは神経変性および神経障害の治療法に応用できると考えられていました。
特異性
より広い範囲の種でDNP部分と反応することを示しました。 この抗体の反応性は種に依存しないと予想されます。′
免疫原
KLH結合DNP
アプリケーション
このAnti-DNP Antibody、クローン9H8.1はDNPの検出を目的とするWBでの使用が検証されています。
品質
Oxyblotタンパク質標準のウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:この抗体の0.5 µg/mLを使用して、Oxyblotタンパク質標準10 µg中のDNPを検出しました。
ターゲットの説明
さまざまなkDa、実測。 この抗体のテストのためにOxyblotタンパク質標準(S7151)を使用しました。 これらの標準はホスホリラーゼB、BSA、OVA、炭酸脱水酵素、およびトリプシン阻害剤であり、すべてが1-3 DNP残基を含むタンパク質を持ちます。
物理的形状
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
Oxyblotタンパク質標準
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2223:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jennifer B M Steffen et al.
The Journal of experimental biology, 226(15) (2023-07-20)
Coastal environments commonly experience fluctuations in salinity and hypoxia-reoxygenation (H/R) stress that can negatively affect mitochondrial functions of marine organisms. Although intertidal bivalves are adapted to these conditions, the mechanisms that sustain mitochondrial integrity and function are not well understood.
Xiaoding Wang et al.
Cell death and differentiation, 25(12), 2181-2194 (2018-04-19)
Secretory and transmembrane proteins rely on proper function of the secretory pathway for folding, posttranslational modification, assembly, and secretion. Accumulation of misfolded proteins in the endoplasmic reticulum (ER) stimulates the unfolded protein response (UPR), which communicates between the ER and
Brígida R Pinho et al.
Free radical biology & medicine, 146, 372-382 (2019-11-22)
Abnormal protein homeostasis (proteostasis), dysfunctional mitochondria, and aberrant redox signalling are often associated in neurodegenerative disorders, such as Huntington's (HD), Alzheimer's and Parkinson's diseases. It remains incompletely understood, however, how changes in redox signalling affect proteostasis mechanisms, including protein degradation