Merck
AG30P
Sigma-Aldrich
ヒトIgE、骨髄腫
別名:
Human Myeloma IgE, IgE Myeloma Protein, IgE from Myeloma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
メーカー/製品名
Chemicon®
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
製品供給源:ヒトIgE骨髄腫。原材料は、HIV 1、HIV 2、HTLV I、HTLV II、BおよびC型肝炎、および梅毒がテストされ、陰性が判明しています。
関連事項
置換品:AG30S
物理的形状
0.85%塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する10 mMリン酸ナトリウム(pH 7.2)中の液体。
フォーマット:精製
調製ノート
脱イオン水透析およびゲルろ過により精製。
保管および安定性
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から最大6カ月間保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AG30P:
試験成績書(COA)