由来生物
goat
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:7,000-1:21,000
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
A3525-BULK:
A3525-VAR:
A3525PROC:
A3525-1ML:
A3525-.25ML:
A3525-.5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.