由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
4-11 mg/mL
テクニック
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) at dilution of 1:3,000 and 1: 1,600
- Tissue anti-transglutaminase antibody (tTG) assay at a dilution of 1:1,000
- Dot blot: a minimum working dilution of 1:80,000 was determined in a direct chemiluminescence assay using 10ng human IgA/dot. Luminol plus enhancer was used as substrate.
- Immunohistology using formalin-fixed, paraffin-embedded sections at a dilution of 1:100
- Transcytosis assay of dimeric IgA (D-IgA)
- Western Blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
A0295-VAR:
A0295-BULK:
A0295-1ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.