結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HP-6025, monoclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 1 μg/mL human IgG4 for coating
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200770-1VL:
SAB4200770-1VL-PW:
SAB4200770-VAR:
SAB4200770-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.