品質水準
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Atom Economy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
white to yellow-white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
環境により配慮した代替製品カテゴリ
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1C[C@H]2O[C@@H]2C=C\C=C\C(=O)Cc3c(Cl)c(O)cc(O)c3C(=O)O1
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3-/t9-,14-,15-/m1/s1
InChI Key
WYZWZEOGROVVHK-GTMNPGAYSA-N
遺伝子情報
human ... HSP90AA1(3320) , SRC(6714)
rat ... Src(83805)
アプリケーション
- to study its effects on lifespan extension and health in Caenorhabditis elegans
- to study its effects on protein aggregation in yeast
- to study its effects on xanthone sensitized cancer cells
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R2146-VAR:
R2146-5MG-PW:
R2146-BULK:
R2146-1MG:4548174007228
R2146-5MG:4548174007235
R2146-1MG-PW:
試験成績書(COA)