アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow to orange
溶解性
DMSO: soluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(OC)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
InChI Key
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
特異的に熱ショックタンパク質Hsp90に結合し、小胞体ホモログであるGP96にも結合します。この結合によりタンパク質構造の成熟および細胞のストレス応答を妨げます。さらに核内ホルモン受容体ファミリ-の強力なインヒビタ-でもあります。
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G3381-1MG:
G3381-1MG-PW:
G3381-VAR:
G3381-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック