SML1412
KRIBB11 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
別名:
2,6-Pyridinediamine trifluoroacetate salt, N2-(1H-Indazol-5-yl)-N6-methyl-3-nitropyridine-2,6-diamine trifluoroacetate salt, N2-1H-Indazol-5-yl-N6-methyl-3-nitro-2,6-pyridinediamine trifluoroacetate salt
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow to orange
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC1=NC(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=C([N+]([O-])=O)C=C1.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C13H12N6O2.C2HF3O2/c1-14-12-5-4-11(19(20)21)13(17-12)16-9-2-3-10-8(6-9)7-15-18-10;3-2(4,5)1(6)7/h2-7H,1H3,(H,15,18)(H2,14,16,17);(H,6,7)
InChI Key
DNBQMABUWGNHGB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1412-5MG:
SML1412-25MG:
SML1412-BULK:
SML1412-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)