Merck
SMB00406
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
≥95% (HPLC)
別名:
β-D-GalNAc-Et-N3, 2-Azidoethyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N4O6
CAS番号:
分子量:
290.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
white to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(C(C)=O)[C@H]1[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H20N4O5/c1-6(17)14-9-8(20-3-2-13-15-12)4-7(5-16)10(18)11(9)19/h7-11,16,18-19H,2-5H2,1H3,(H,14,17)/t7?,8-,9?,10+,11-/m1/s1
InChI Key
XABWQXCIQZZUHY-QPGSTUFLSA-N
詳細
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside.
生物化学的/生理学的作用
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SMB00406-25MG4061831598520