由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C14H26N4O8/c1-9(20)17-11-13(22)12(21)10(8-19)26-14(11)25-7-6-24-5-4-23-3-2-16-18-15/h10-14,19,21-22H,2-8H2,1H3,(H,17,20)/t10?,11?,12-,13+,14-/m0/s1
InChI Key
FLYIOTWDNWJXHY-LFGDDXOXSA-N
詳細
α-GalNAc-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)