Merck
514012
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-lactopyranoside
97%
別名:
1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactopyranoside, 1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactose, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl azide, beta-Lactosyl azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21N3O10
CAS番号:
分子量:
367.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +14.8°, c = 1% in DMSO
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
120 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H21N3O10/c13-15-14-11-8(21)7(20)10(4(2-17)23-11)25-12-9(22)6(19)5(18)3(1-16)24-12/h3-12,16-22H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI Key
FJOYNMRZUBUGGP-DCSYEGIMSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
514012-VAR:
514012-500MG:
514012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
514012-500MG4061833473306