Merck
712752
Sigma-Aldrich
6-アジド-6-デオキシ-D-ガラクトース
≥98.0% (HPLC)
別名:
6-Azido-6-deoxygalactose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11N3O5
CAS番号:
分子量:
205.17
Beilstein:
7569066
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D 57.0±4.0°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
InChI Key
CMLRUUHRGSJVMD-SVZMEOIVSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
712752-BULK:
712752-VAR:
712752-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)