SMB00413
α-GalNAc-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
別名:
α-GalNAc-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](CO)O[C@H](OCCOCCOCCOCC#C)[C@@H]([C@H]1O)NC(C)=O
InChI
1S/C17H29NO9/c1-3-4-23-5-6-24-7-8-25-9-10-26-17-14(18-12(2)20)16(22)15(21)13(11-19)27-17/h1,13-17,19,21-22H,4-11H2,2H3,(H,18,20)/t13?,14?,15-,16+,17-/m0/s1
InChI Key
NKSPHILIVROOQP-ZKLCHKPXSA-N
生物化学的/生理学的作用
α-GalNAc-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important for use as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity and solubility and protein enhancers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック