安全性情報
I2636
Sigma-Aldrich
IgA ヒト初乳由来
reagent grade, buffered aqueous solution
別名:
ヒトIgA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
unconjugated
グレード
reagent grade
フォーム
buffered aqueous solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫グロブリンA(IgA)は、ヒトで産生される最も豊富な抗体アイソタイプです。IgAは異種性であり、2つのIgAサブタイプとして存在します。接続(J)鎖と相互作用することにより、多量体を形成する能力があります。血液中に大量に存在します。免疫グロブリンA(IgA)抗体は、侵入した病原体から粘膜表面を防御します。
アプリケーション
ヒト初乳から得られたIgAは、牛乳や唾液に含まれるいくつかの一般的なタンパク質に対するラクトフェリン免疫センサーのパーセント交差選択値を調べるために使用されています。また、ウエスタンブロッティングにも使用されています。
ヒト初乳由来のIgAは、ヒトB細胞培養上清およびヒト血液、初乳および臍帯血サンプル中のIgAの濃度を推定するために使用される適切なELISA標準品です。
生物化学的/生理学的作用
IgA抗体は分泌抗体であり、胃腸の粘膜内壁、呼吸器、尿生殖器官、涙、初乳および唾液に豊富に存在します。したがって、分泌型IgAは、粘膜表面上の病原体に対する体液性防御機構に寄与します。
物理的形状
0.01M Tris-HCl溶液 (0.1M 塩化ナトリウム, pH 8.0, 15mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I2636-BULK:
I2636-5MG:
I2636-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katie L Edwards et al.
Conservation physiology, 7(1), coy077-coy077 (2019-03-25)
Additional measures of well-being would be beneficial to the management of a variety of species in human care, including elephants. Immunoglobulin A (IgA) is an immune protein associated with pathogen defense, which has been demonstrated to decrease during times of
Ekaterina N Gorshkova et al.
Pharmacology, 107(7-8), 341-350 (2021-12-06)
As has been shown previously, various protein-modifying agents can change the antigen-binding properties of immunoglobulins. However, induced polyspecificity of human secretory immunoglobulin A (sIgA) has not been previously characterized in detail. In the present study, human secretory immunoglobulin A (IgA)
Further development of lactoferrin immunosensor (part III)
Campanella L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 186-193 (2010)
Danielle E Baranova et al.
Pathogens & immunity, 5(1), 89-116 (2021-06-18)
In cholera epidemics, the spread of disease can easily outpace vaccine control measures. The advent of technologies enabling the expression of recombinant proteins, including antibodies, in the milk of transgenic animals raises the prospect of developing a self-administered and cost-effective
Sjm van Leeuwen et al.
Oral diseases, 24(6), 972-982 (2018-04-11)
One explorative observational study in two parts was performed to examine early salivary changes in relation to oral mucositis (OM) in multiple myeloma patients treated with high-dose melphalan and autologous haematopoietic stem cell transplantation (HSCT). As cryotherapy was introduced after