Merck
I6635
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗分泌成分 (IgA) マウス宿主抗体
clone GA-1, ascites fluid
別名:
IgA Antibody, Secretory Component Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GA-1, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:10,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
分泌成分は、遊離して、または分泌型免疫グロブリンA(SIgA)の成分として生じる単鎖糖タンパク質です。IgAは、共生腸内細菌と宿主免疫系の防御との間の生理的バランスを調節します。これは最も数多く生成される抗体イソタイプです。IgAは主に腸粘膜で分泌され、共生微生物が腸に侵入するのを防止します。
モノクローナル抗分泌成分(IgA)抗体は、分泌ヒトIgAと遊離分泌成分に特異的です。この抗体は、ヒトIgG、IgM、IgEには結合しません。
免疫原
分泌成分は、ヒト初乳から精製されました。
アプリケーション
モノクローナル抗分泌成分(IgA)抗体は、EIAとウエスタンブロットに適しています。本製品は、間接ELISA(1:10,000)にも使用できます。
モノクローナル抗分泌成分(IgA)抗体は、免疫組織学的分析と血清学的アッセイで使用されています。
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
クロマチン免疫沈降法(1報)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
I6635-.5ML:
I6635-BULK:
I6635-VAR:
I6635-.2ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C G Engeland et al.
Brain, behavior, and immunity, 52, 11-17 (2015-09-01)
Stress-induced impairments of mucosal immunity may increase susceptibility to infectious diseases. The present study investigated the association of perceived stress, depressive symptoms, and loneliness with salivary levels of secretory immunoglobulin A (S-IgA), the subclasses S-IgA1, S-IgA2, and their transporter molecule
Salivary antibody response to vaccination with meningococcal A/C polysaccharide vaccine in previously vaccinated and unvaccinated Gambian children
Nurkka A, et al.
Vaccine, 19(4-5), 547-556 (2000)
Influence of reactive oxygen species on secretory component in the intestinal epithelium during hyperoxia
Zhao M, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 14(5), 4033-4040 (2017)
B Simell et al.
The Journal of infectious diseases, 183(6), 887-896 (2001-03-10)
Local antibodies probably contribute to defense against Streptococcus pneumoniae. This study examined whether pneumococcal carriage and acute otitis media (AOM) induce mucosal antibodies to potential vaccine candidates pneumococcal surface adhesin A (PsaA), pneumolysin (Ply), and pneumococcal surface protein A (PspA).
Muna Sapkota et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 41(12), 2093-2099 (2017-09-25)
Malondialdehyde (MDA) and acetaldehyde (AA) exist following ethanol metabolism and tobacco pyrolysis. As such, lungs of individuals with alcohol use disorders (AUDs) are a target for the effects of combined alcohol and cigarette smoke metabolites. MDA and AA form a