アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=[N-])=NCC(=O)N[C@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/C16H22N4O10/c1-7(21)26-6-11-14(27-8(2)22)15(28-9(3)23)13(16(30-11)29-10(4)24)19-12(25)5-18-20-17/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,19,25)/t11-,13+,14-,15-,16?/m1/s1
InChI Key
HGMISDAXLUIXKM-LIADDWGISA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-アジドアセチルマンノサミン-テトラアシル化(Ac4ManNAz)は、シアル酸生合成経路に取り込むことができるアジド含有代謝糖タンパク質標識試薬です。アジド修飾タンパク質は、アルキンとの反応により検出できます。例えば、蛍光プローブまたはビオチンで標識されたアルキンを使用することができます。アセチル基が細胞の透過性を高めるため、非天然糖が細胞膜を容易に通過できるようになります。カルボキシルエステラーゼは、単糖が細胞内に入るとアセチル基を除去します。
テトラアシル化N-アジドアセチルマンノサミンは、通常、バイオコンジュゲート化学におけるクリックケミストリー用途に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900917-50MG:
900917-BULK:
900917-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioorthogonal Click Chemistry?Based Synthetic Cell Glue.
Koo H , et al.
Small, 11(48), 6458-6466 (2015)
Coupling of Immunostimulants to Live Cells through Metabolic Glycoengineering and Bioorthogonal Click Chemistry.
Mongis A, et al.
Bioconjugate Chemistry, 28(4), 1151-1165 (2017)
Carbohydrate?neuroactive hybrid strategy for metabolic glycan engineering of the central nervous system in vivo.
Shajahan A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(2), 693-700 (2017)
Rapid Cu-free click chemistry with readily synthesized biarylazacyclooctynones.
Jewett J C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(11), 3688-3690 (2010)