反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
32-89 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[NH+](CC)CC.O=C(CCNC(CCCCC[N+]1=C(/C=C/C=C/C=C2C(C)(C)C3=CC(S([O-])(=O)=O)=CC=C3N\2CCCS([O-])(=O)=O)C(C)(C)C4=C1C=CC(S([O-])(=O)=O)=C4)=O)N5CC6=C(C=CC=C6)C#CC7=C5C=CC=C7.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C52H56N4O11S3.2C6H15N/c1-51(2)42-34-40(69(62,63)64)25-27-45(42)54(31-14-6-9-22-49(57)53-30-29-50(58)56-36-39-18-11-10-16-37(39)23-24-38-17-12-13-19-44(38)56)47(51)20-7-5-8-21-48-52(3,4)43-35-41(70(65,66)67)26-28-46(43)55(48)32-15-33-68(59,60)61;2*1-4-7(5-2)6-3/h5,7-8,10-13,16-21,25-28,34-35H,6,9,14-15,22,29-33,36H2,1-4H3,(H3-,53,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67);2*4-6H2,1-3H3
InChI Key
PNVUJAWSQCGWCT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
溶解度:DMSO、DMF
Abs/Em=646/661 nm
吸光係数: -251,000 cm-1M-1
溶解度:DMSO、DMF
Abs/Em=646/661 nm
吸光係数: -251,000 cm-1M-1
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777374-VAR:
777374-5MG:
777374-1MG:
777374-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
777374-5MG | 4061833231876 |
777374-1MG | 4061826688786 |