Merck
777331
Sigma-Aldrich
Cy3-alkyne
for copper catalyzed click labeling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H73N5O10S3
分子量:
964.31
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C(/C=C/C=C2N(CCCS([O-])(=O)=O)C3=CC=C(S(=O)([O-])=O)C=C3C/2(C)C)=[N+](CCCCCC(NCC#C)=O)C4=C1C=C(S(=O)([O-])=O)C=C4.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C35H43N3O10S3.2C6H15N/c1-6-19-36-33(39)14-8-7-9-20-37-29-17-15-25(50(43,44)45)23-27(29)34(2,3)31(37)12-10-13-32-35(4,5)28-24-26(51(46,47)48)16-18-30(28)38(32)21-11-22-49(40,41)42;2*1-4-7(5-2)6-3/h1,10,12-13,15-18,23-24H,7-9,11,14,19-22H2,2-5H3,(H3-,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48);2*4-6H2,1-3H3
InChI Key
OZKAPYXVMSRMDQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Alkyne modified cyanine dye. Can be used to detect or label azide-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility: DMSO, water, DMF, MeOH
Abs/Em: 553/566 nm
Extinction Coefficient: 151,000 cm-1M-1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777331-BULK:
777331-VAR:
777331-5MG:
777331-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jozef Mravec et al.
Scientific reports, 7(1), 15988-15988 (2017-11-24)
Auxin is a key plant regulatory molecule, which acts upon a plethora of cellular processes, including those related to cell differentiation and elongation. Despite the stunning progress in all disciplines of auxin research, the mechanisms of auxin-mediated rapid promotion of
Xiaoyu Li et al.
Molecular cell, 68(5), 993-1005 (2017-11-07)
Gene expression can be post-transcriptionally regulated via dynamic and reversible RNA modifications. N