反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C(/C=C/C=C2N(CCCS([O-])(=O)=O)C3=CC=C(S(=O)([O-])=O)C=C3C/2(C)C)=[N+](CCCCCC(NCCC(N4CC(C=CC=C5)=C5C#CC6=C4C=CC=C6)=O)=O)C7=C1C=C(S(=O)([O-])=O)C=C7.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C50H54N4O11S3.2C6H15N/c1-49(2)40-32-38(67(60,61)62)23-25-43(40)52(45(49)18-12-19-46-50(3,4)41-33-39(68(63,64)65)24-26-44(41)53(46)30-13-31-66(57,58)59)29-11-5-6-20-47(55)51-28-27-48(56)54-34-37-16-8-7-14-35(37)21-22-36-15-9-10-17-42(36)54;2*1-4-7(5-2)6-3/h7-10,12,14-19,23-26,32-33H,5-6,11,13,20,27-31,34H2,1-4H3,(H3-,51,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65);2*4-6H2,1-3H3
InChI Key
HDOXKDFHZWYVPF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
溶解性:DMSO、DMF
Abs/Em:553/563 nm
消衰係数::151,000 cm-1M-1
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777366-5MG:
777366-VAR:
777366-BULK:
777366-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.