アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D -69.0° in chloroform
mp
120-124 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)(F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15F2NO4/c1-9(2,3)17-8(16)13-5-10(11,12)4-6(13)7(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t6-/m0/s1
InChI Key
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N
アプリケーション
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline can be used as a substrate in the preparation of possible dipeptidyl peptidase I (DPPI) inhibitors and VLA-4 antagonists.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687340-BULK:
687340-500MG:
687340-VAR:
4-(Pyrrolidinyl) methoxybenzoic acid derivatives as a potent, orally active VLA-4 antagonist
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 54(11), 1515-1529 (2006)