Merck
745073
Sigma-Aldrich
N-[(1R,8S,9s)-ビシクロ[6.1.0]ノン-4-イン-9-イル メトキシカルボニル]-1,8-ジアミノ-3,6-ジオキサオクタン
for Copper-free Click Chemistry
別名:
(1α,8α,9β)-ビシクロ[6.1.0]ノン-4-イン-9-イル メチル N-{2-[2-(2-アミノエトキシ)エトキシ]エチル}カルバミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H28N2O4
CAS番号:
分子量:
324.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
組成
carbon content, 62.94%
hydrogen content, 8.70%
nitrogen content, 8.63%
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
溶解性
water: 1.5 g/L
密度
1.14  g/cm3 at 20  °C
官能基
amine
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC#CCC[C@]1([H])[C@@H]2COC(NCCOCCOCCN)=O
InChI
1S/C17H28N2O4/c18-7-9-21-11-12-22-10-8-19-17(20)23-13-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h14-16H,3-13,18H2,(H,19,20)/t14-,15+,16-
InChI Key
YZGOWXGENSKDSE-MUJYYYPQSA-N
アプリケーション
N-[(1R,8S,9s)-ビシクロ[6.1.0]ノン-4-イン-9-イル メチルオキシカルボニル]-1,8-ジアミノ-3,6-ジオキサオクタンは、ヒアルロン酸にビシクロ[6.1.0]ノニン(BCN)を導入して機能化する目的で使用されることがあります。機能化の目的は、調節可能な特性を持つ感応性の高いHAベース物理ヒドロゲルを開発することです。
アミン官能基化シクロオクチン誘導体。シクロオクチンは、銅フリーの歪み促進型アジド-アルキン環付加反応に有用です。この歪んだシクロオクチンは、Cu触媒を必要とすることなく、アジド官能基化された化合物や生体分子と反応し、安定なトリアゾール結合が得られます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
745073-25MG:
745073-BULK:
745073-100MG:
745073-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparison of strain-promoted alkyne-azide cycloaddition with established methods for conjugation of biomolecules to magnetic nanoparticles
Gruttner C, et al.
IEEE Transactions on Magnetics, 49(1), 172-176 (2013)
Folding driven self-assembly of a stimuli-responsive peptide-hyaluronan hybrid hydrogel.
Seleg?rd R, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
Orientation of llama antibodies strongly increases sensitivity of biosensors
Trilling AK, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 60, 130-136 (2014)
Jonas Christoffersson et al.
Biofabrication, 11(1), 015013-015013 (2018-12-14)
Liver cell culture models are attractive in both tissue engineering and for development of assays for drug toxicology research. To retain liver specific cell functions, the use of adequate cell types and culture conditions, such as a 3D orientation of
Readily accessible bicyclononynes for bioorthogonal labeling and three-dimensional imaging of living cells.
Jan Dommerholt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(49), 9422-9425 (2010-09-22)
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.