Merck
760773
Sigma-Aldrich
ジベンゾシクロオクチン-PEG4-Fluor 545
for Copper-free Click Chemistry
別名:
ADIBO-PEG4-TAMRA, DBCO-PEG4-Fluor 545, DBCO-PEG4-TAMRA, DBCO-PEG4-テトラメチルローダミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H57N5O10
分子量:
936.06
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
アプリケーション
このアザジベンゾシクロオクチン-テトラメチルローダミン(TAMRA)誘導体は、アジ化物を含む分子や化合物を標識する、用途の広い蛍光試薬です。シクロオクチンは、菌株が促進する無銅アジド-アルキン付加環化反応に有用です。このジベンゾシクロオクチンは、Cu(I)触媒を必要とせずにアジド官能化された化合物や生体分子と反応し、安定なトリアゾール連鎖を生成します。その後、標識された分子は、分光蛍光光度計で可視化されます。
スペクトル特性:Abs/Em = 545/567 nm
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760773-VAR:
760773-1MG:
760773-BULK:
760773-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rubino F. A., et al.
Journal of Visualized Experiments, 66, 4246-4246 null
Ning, X., et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47, 2253-2255 null
Single-step synthesis of small, azide-functionalized gold nanoparticles: Versatile, water-dispersible reagents for click chemistry.
Elliott EW, et al.
Langmuir (2017)
Accelerated Strain-Promoted and Oxidation-Controlled Cyclooctyne-Quinone Cycloaddition for Cell Labeling.
George A, et al.
ChemistrySelect, 2(24), 7117-7122 null
John T Ngo et al.
ACS chemical biology, 7(8), 1326-1330 (2012-06-14)
Transcriptional activity from a specified promoter can provide a useful marker for the physiological state of a cell. Here we introduce a method for selective tagging of proteins made in cells in which specified promoters are active. Tagged proteins can
資料
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.