Merck
860500C
Avanti
C16 Cyanine 5 SM
chloroform solution, Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-palmitoyl sphingomyelin-N-(Cyanine 5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C72H119ClN5O7P
CAS番号:
分子量:
1233.17
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
package of 1 × 250 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860500C-250UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860500C-VAR:
860500C-250UG:4548173373546
860500C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)