アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
色
white to off-white
mp
204-208 °C
溶解性
methanol: soluble 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI Key
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4894-BULK:
B4894-100MG:
B4894-25MG:
B4894-500MG:
B4894-VAR:
試験成績書(COA)