Merck
SML1287
Sigma-Aldrich
Tunicamycin
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), DMSO solution, N-acetylglucosamine transferase inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H60N4O16
CAS番号:
分子量:
816.89
EC Number:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
product name
ツニカマイシン、調製済み溶液, 5 mg/mL in DMSO, from Streptomyces sp.
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
形状
DMSO solution
濃度
5 mg/mL in DMSO
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI Key
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
詳細
ツニカマイシンは、その抗ウイルス活性に基づいてStreptomyces lysosuperificusから初めて分離されました。N-アセチルグルコサミンを含み、ウイルス膜糖たんぱく質を含む糖たんぱく質生合成を阻害します。
既製のツニカマイシン溶液は、A、B、C、およびDホモログを含んでいます。組成は、ロットごとに異なる場合があります。実際の含量は、ラベルに記載されています。
アプリケーション
ツニカマイシンは、HeLa細胞でのヒトプロトン共役葉酸輸送体(HsPCFT)のN結合型グリコシル化の効果を研究するために使用されています。ツニカマイシンは、COS-7細胞でのコクサッキーウイルスおよびアデノウイルス受容体(CAR)のグリコシル化機能の効果を研究するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ツニカマイシンは、in vitroおよびin vivoで、乳がんに対するトラスツズマブの抗腫瘍活性に重要な役割を果たします。ツニカマイシンは、ヒト細胞株ではシスプラチンによって刺激される細胞毒性を増強します。血管内皮成長因子(VEGF)の発現を減らしてヌードマウスの血管新生を防ぎます。
ツニカマイシンは抗菌性であり、抗真菌性でもあります。ツニカマイシンは、ドリコール一リン酸へのN-アセチルグルコサミン1-リン酸の転移を阻害することにより、たんぱく質のN-グリコシド結合の生成をブロックします。ツニカマイシンは、細菌および真核生物のN-アセチルグルコサミントランスフェラーゼを阻害し、N-アセチルグルコサミン脂質中間体が生成されるのを防ぎます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SML1287-BULK:
SML1287-1ML:
SML1287-1ML-PW:
SML1287-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The specific site of tunicamycin inhibition in the formation of dolichol-bound N-acetylglucosamine derivatives.
L Lehle et al.
FEBS letters, 72(1), 167-170 (1976-11-15)
Tunicamycin enhances the antitumor activity of trastuzumab on breast cancer in vitro and in vivo.
Han X, et al.
Oncotarget, 6(36), 38912?38925-38912?38925 (2015)
Alik Demishtein et al.
Autophagy, 13(10), 1697-1708 (2017-08-10)
Protein homeostasis in eukaryotic cells is regulated by 2 highly conserved degradative pathways, the ubiquitin-proteasome system (UPS) and macroautophagy/autophagy. Recent studies revealed a coordinated and complementary crosstalk between these systems that becomes critical under proteostatic stress. Under physiological conditions, however
Anqi Ma et al.
Nature chemical biology, 16(2), 214-222 (2019-12-11)
The enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is the main enzymatic subunit of the PRC2 complex, which catalyzes trimethylation of histone H3 lysine 27 (H3K27me3) to promote transcriptional silencing. EZH2 is overexpressed in multiple types of cancer including triple-negative breast
Christopher S Morrow et al.
Cell stem cell, 26(4), 558-568 (2020-02-29)
Maintaining a healthy proteome throughout life is critical for proper somatic stem cell function, but the complexities of the stem cell response to increases in damaged or aggregated proteins remain unclear. Here we demonstrate that adult neural stem cells (NSCs)