由来生物
Metarrhizium anisopliae
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
lyophilized powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
色
white to faint yellow
溶解性
H2O: soluble 1 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1CCCN2C[C@@H](O)[C@@H](O)C12
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7?,8-/m1/s1
InChI Key
FXUAIOOAOAVCGD-DCDLSZRSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
調製ノート
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S8195-VAR:
S8195-1MG-PW:
S8195-1MG:
S8195-BULK:
試験成績書(COA)