安全性情報
574775-M
Sigma-Aldrich
Swainsonine, Swainsona canescens
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase.
別名:
Swainsonine, Swainsona canescens, (1S,2S,8R,8aR)-Trihydroxyindolizidine, 8aβ-Indolizidine-1α,2α,8β-triol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO3
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N21[C@@H]([C@@H]([C@@H](C2)O)O)[C@@H](CCC1)O
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
FXUAIOOAOAVCGD-WCTZXXKLSA-N
詳細
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase. Inhibits the growth of tumors and prevents metastasis in murine models. Blocks the processing of high mannose to complex type oligosaccharides.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
Lysosomal α-mannosidase
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
その他情報
Mochizuki, H., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9143.
Elbein, A.D. 1983. Methods Enzymol.98, 135.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
574775-UG:
574775-500UG-M:
574775-1.1ML:
574775-500UG:
試験成績書(COA)