安全性情報
422500
Sigma-Aldrich
Kifunensine, Kitasatosporia kifunense
A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I.
別名:
Kifunensine, Kitasatosporia kifunense
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O6
CAS番号:
分子量:
232.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
溶解性
hot water: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N21[C@H](NC(=O)C2=O)[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI Key
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
詳細
A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I. An ineffective inhibitor of mannosidase II and the endoplasmic reticulum α-mannosidase.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
mannosidase-1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Weng, S., and Spiro, R.G. 1996. Arch. Biochem. Biophys.325, 113.
Kayakiri, H., et al. 1991. Chem. Pharm. Bull. 39, 1378.
Elbein, A.D., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 15599.
Iwami, M., et al. 1987. J. Antibiotic. 40, 612.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
422500-25MG:
422500-MG:
422500-0MG:
422500-20MG:
422500-1MG:
試験成績書(COA)