アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5-,6-;/m1./s1
InChI Key
ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
遺伝子情報
human ... GAA(2548)
アプリケーション
- 毛細胞再生のN-グリコシル化経路の機能喪失に対するその効果の研究
- TMED3-嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子(CFTR)相互作用に対するその効果を調べるための小胞体(ER)α-グルコシダーゼIとIIの阻害剤として
- TREH阻害バイオアッセイにおける昆虫トレハラーゼ阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9305-10MG-PW:
D9305-1MG:
D9305-10MG:
D9305-5MG-PW:
D9305-BULK:
D9305-VAR:
D9305-5MG:
試験成績書(COA)