Merck
B8299
Sigma-Aldrich
N-ブチルデオキシノジリマイシン
film (dried in situ), ≥98% (TLC)
別名:
NB-DNJ, ミグルスタット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H21NO4
CAS番号:
分子量:
219.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
N-ブチルデオキシノジリマイシン, film (dried in situ)
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
film (dried in situ)
溶解性
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10-/m1/s1
InChI Key
UQRORFVVSGFNRO-UTINFBMNSA-N
遺伝子情報
human ... UGCG(7357)
詳細
N-ブチルデオキシノジリマイシンは、イミノ糖デオキシノジリマイシンのアルキル化製品です。
アプリケーション
N-ブチルデオキシノジリマイシンは以下に使用されています:
  • 神経芽細胞腫細胞における糖脂質合成の阻害
  • 肝細胞におけるセラミド特異的糖転移酵素の阻害
  • ヒト胚性腎(HEK293)細胞における蛍光活性測定を使用したβ-グルコシダーゼ(GBA2)の阻害。
生物化学的/生理学的作用
α-グルコシダ-ゼインヒビタ-
N-ブチルデオキシノジリマイシンは、糖転移酵素およびα-グルコシダーゼの阻害剤です。また、N-ブチルデオキシノジリマイシンは、ミグルスタットとしても知られており、基質還元治療(SRT)により糖脂質レベルを低下させ、スフィンゴ糖脂質のリソソーム蓄積疾患であるゴーシェ病の治療にも使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8299-BULK:
B8299-1MG:
B8299-5MG:
B8299-1MG-PW:
B8299-VAR:
B8299-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Beom Hee Lee et al.
Medicine, 96(45), e8492-e8492 (2017-11-16)
Gaucher disease (GD) is caused by a deficiency in the lysosomal enzyme glucocerebrosidase. Enzyme replacement therapy (ERT) is recommended for clinical improvement. The efficacy and safety of a new imiglucerase, Abcertin, were assessed in 7 Egyptian patients with treatment-naïve type
Frances M Platt et al.
Nature reviews. Disease primers, 4(1), 27-27 (2018-10-03)
Lysosomal storage diseases (LSDs) are a group of over 70 diseases that are characterized by lysosomal dysfunction, most of which are inherited as autosomal recessive traits. These disorders are individually rare but collectively affect 1 in 5,000 live births. LSDs
Arunabha Ghosh et al.
Orphanet journal of rare diseases, 12(1), 117-117 (2017-06-28)
Mucopolysaccharidosis type III is a progressive, neurodegenerative lysosomal storage disorder for which there is currently no effective therapy. Though numerous potential therapies are in development, there are several challenges to conducting clinical research in this area. We seek to make
Cytoskeletal inhibitors, anti-adhesion molecule antibodies, and lectins inhibit hepatocyte spheroid formation
Nakamura M, et al.
Acta Medica Okayama, 56(1), 43-50 (2002)
The role of the iminosugar N-butyldeoxynojirimycin (miglustat) in the management of type I (non-neuronopathic) Gaucher disease: a position statement
Cox TM, et al.
Journal of inherited metabolic disease, 26(6), 513-526 (2003)