Merck
T8516
Sigma-Aldrich
トリフルオペラジン 二塩酸塩
≥99%, powder
別名:
10-[3-(4-メチルピペラジン-1-イル)プロピル]-2-(トリフルオロメチル)-10H-フェノチアジン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24F3N3S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
480.42
Beilstein:
3820024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
white to off-white
mp
243 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 5 mg/mL
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
DMSO: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
InChI Key
BXDAOUXDMHXPDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリフルオペラジンジヒドロクロリドは、培養されたジャンボアメフラシ神経細胞に適用するルモジュリンキナーゼ拮抗剤として使用されています。トリフルオペラジンジヒドロクロリドはマウス十二指腸組織に適用して経細胞活性カルシウムフラックスを遮断するPMCA阻害剤としても使用されています
トリフルオペラジン二塩酸塩は以下の用途に使用されています。
  • クラスリン依存性エンドサイトーシス(飲食運動)を阻害するために
  • 培養Aplysia californica(ジャンボアメフラシ)ニューロンのカルモジュリンキナーゼアンタゴニストとして
  • 経細胞活性カルシウム流動を遮断するためのマウス十二指腸組織における細胞膜Ca2+-ATPase(PMCA)阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
トリフルオペラジン二塩酸塩は、統合失調症、行動障害、重度の不安、悪心および嘔吐の治療に有用です。
フェノチアジン系抗精神病薬であり、D2ドーパミンレセプターアンタゴニストです。3':5'-サイクリックヌクレオチドホスホジエステラーゼのカルモジュリン依存性刺激を阻害します。また、cAMP依存性陽イオンチャネルを阻害します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPotassium Channels(カリウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
調製ノート
トリフルオペラジン ジヒドロクロリドを50 mg/mlの濃度となるように水に溶解(必要ならば加熱)すると、透明な無色または黄色みがかった溶液が得られます。この化合物はDMSOおよびエタノール(5 mg/ml)にも可溶です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8516-VAR:
T8516-10G:
T8516-25G:
T8516-5G:
T8516-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Uptake of polyphosphate microparticles in vitro (SaOS-2 and HUVEC cells) followed by an increase of the intracellular ATP pool size
Muller WEG, et al.
PLoS ONE, 12(12), e0188977-e0188977 (2017)
M Carballo et al.
The Journal of biological chemistry, 274(1), 93-100 (1998-12-29)
We describe here a specific calcineurin activity in neutrophil lysates, which is dependent on Ca2+, inhibited by trifluoroperazine, and insensitive to okadaic acid. Immunoblotting experiments using a specific antiserum recognized both the A and B chains of calcineurin. Neutrophils treated
R L Mach et al.
Biochimica et biophysica acta, 1403(3), 281-289 (1998-08-01)
The addition of Ca2+-antagonizers (La2+), Ca2+-ionophores (A23187) and Ca2+-complexing agents (EGTA) inhibited the formation of xylanase activity in resting mycelia of Trichoderma reesei. The inhibition by the ionophore was reversed by the addition of Ca2+ ions. A similar inhibitory effect
Extractive spectrophotometric determination of chlorpromazine and trifluoperazine hydrochloride in pharmaceutical preparations
Hassouna MEM, et al.
Egyptian Journal of Forensic Sciences, 2(2), 62-68 (2012)
E C Samouilidou et al.
Life sciences, 62(1), 29-36 (1998-01-28)
This study was designed to examine the role of calcium in the ischemia-induced changes of calmodulin-stimulated Ca2+-ATPase activity of heart sarcolemma of dogs subjected to coronary artery ligation (90 min) and reperfusion (30 min). This was attained by the application