認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
アッセイ
98-101% dry basis
フォーム
powder
mp
243 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 g/L, clear
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
InChI Key
BXDAOUXDMHXPDI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6062-10G:
T6062-25G:
T6062-BULK:
T6062-VAR:
T6062-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック