Merck
D0676
Sigma-Aldrich
ドブタミン 塩酸塩
≥98% (TLC), powder, α1, β1 and β2-adrenoceptor agonist
別名:
(±)-3,4-ジヒドロキシ-N-[3-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルプロピル]-β-フェネチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
337.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ドブタミン 塩酸塩, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
オーガナイザー
Eli Lilly
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
InChI Key
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ドブタミン塩酸塩は以下の用途に使用されています。
  • 細胞死解析のためのマウス胚性線維芽細胞の処理に
  • Hippo経路のTAZ(PDZ結合モチーフとの転写の共活性化因子)/YAP(Yes関連タンパク質)を阻害し、腫瘍細胞増殖に与えるその効果の研究に
  • β生細胞イメージングによるエンドフィリン-mRFP陽性構造体の出現に与えるその効果を明らかにするための1-AR部分アゴニストとして
生物化学的/生理学的作用
ドブタミンは、β1-アドレナリン受容体を刺激する合成カテコールアミンです。心筋上で変力性のアウトカムを示します。ドブタミンは収縮性を高め、低血圧の状態では有用であることが知られています。
特徴および利点
この化合物はイーライリリーによって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D0676-1G:
D0676-VAR:
D0676-10MG-PW:
D0676-10MG:
D0676-BULK:
D0676-50MG:
D0676-50MG-PW:
D0676-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Role of p53 in cAMP/PKA pathway mediated apoptosis
Rahimi A, et al.
Apoptosis, 18(12), 1492-1499 (2013)
Programming of Schwann cells by Lats1/2-TAZ/YAP signaling drives malignant peripheral nerve sheath tumorigenesis
Wu LMN, et al.
Cancer Cell, 33(2), 292-308 (2018)
Workbook in Practical Neonatology, 239-239 (2014)
Y Huang et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 25(6), 405-411 (1998-07-23)
1. In order to examine the possible involvement of the endothelium and K+ channel activation in the relaxation induced by dobutamine, a beta 1-adrenoceptor agonist, in rat isolated mesenteric arteries, the effects of inhibitors of nitric oxide (NO) activity, blockers
Dobutamine (2018)