アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
ethanol: 100 mg/mL
H2O: soluble
オーガナイザー
Eli Lilly
SMILES記法
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
InChI Key
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7261-100G:
N7261-10G:
N7261-50G:
N7261-VAR:
N7261-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック