product name
デシプラミン 塩酸塩, ≥98% (TLC), powder
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
InChI Key
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ノルエピネフリン系神経変性の予防と、ドーパミン系神経への取込みの最大化
- ノルアドレナリン系神経の非選択的損傷の保護に
- ノルエピネフリン再取込み阻害薬として、ラットの病変治療に
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D3900-BULK:
D3900-5G:
D3900-1G:
D3900-25G:
D3900-VAR:
試験成績書(COA)