グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c1-7-3-10-14(12(22)4-7)18(26)15-11(17(10)25)5-9(6-13(15)23)30-21-20(28)19(27)16(24)8(2)29-21/h3-6,8,16,19-24,27-28H,1-2H3/t8-,16-,19+,20+,21-/m0/s1
InChI Key
DTTVUKLWJFJOHO-FUCRAMRQSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89665-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.