アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
オーガナイザー
Valeant
SMILES記法
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... ACHE(43)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P9797-1G:
P9797-5G:
P9797-25G:
P9797-VAR:
P9797-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック