由来生物
plant (Ungeria victoris)
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
フォーム
powder
mp
270 °C
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
water: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
Br[H].COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
InChI Key
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- as an AChE (acetylcholinesterase) inhibitor and positive control in acetylcholinesterase assay performed to determine the activity of AChE
- as a positive control in the screening of AChE inhibitors
- as a positive control in AChE inhibitory assay performed to determine the AChE-inhibitory activities of pyrithione and related sulfur-containing pyridine N-oxides
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G1660-10MG:
G1660-BULK:
G1660-2MG:
G1660-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック