Merck
852678
Sigma-Aldrich
6-メルカプトプリン 一水和物
98%
別名:
6-チオヒポキサンチン, 6-プリンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4S · H2O
CAS番号:
分子量:
170.19
Beilstein:
4012091
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O.Sc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
InChI Key
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPAT(5471)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
6-メルカプトプリン一水和物は、代謝拮抗薬および抗腫瘍薬です。4-ヒドロキシ安息香酸および2,4-ジヒドロキシ安息香酸との共結晶化またはピペラジンとの塩形成により、水溶性が向上することがあります。
アプリケーション
6-メルカプトプリンは広く使用されている抗白血病薬であり、チオプリンメチルトランスフェラーゼ代謝産物をDNAおよびRNAに組み入れることでプリンのデノボ合成を阻害します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852678-VAR-A:
852678-1KG-A:
852678-BULK-A:
852678-500G-A:
852678-5G-A:
852678-1G-A:
852678-25G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Improving the solubility of 6-Mercaptopurine via cocrystals and salts
Xu LL, et al.
Crystal Growth & Design, 12(12), 6004-6011 (2012)
Unit-cell dimensions and space group of 6-mercaptopurine monohydrate.
Hoogsteen K.
Nature, 178(4529), 379-379 (1956)
Comparative structural and spectrum analyses of 6-mercaptopurine monohydrate and 6-mercaptopurine hydrochloride
Perez-Ruiz E, et al.
Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy, 43(3), 59-67 (1998)
Helmut Gadner et al.
Blood, 121(25), 5006-5014 (2013-04-17)
Langerhans cell histiocytosis (LCH)-III tested risk-adjusted, intensified, longer treatment of multisystem LCH (MS-LCH), for which optimal therapy has been elusive. Stratified by risk organ involvement (high [RO+] or low [RO-] risk groups), > 400 patients were randomized. RO+ patients received
Clinical pharmacogenetics implementation consortium guidelines for thiopurine methyltransferase genotype and thiopurine dosing: 2013 update.
M V Relling et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 93(4), 324-325 (2013-02-21)
資料
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
852678-1G-A4061833023976
852678-25G-A
852678-5G-A4061833023990