Merck
858412
Sigma-Aldrich
(−)-2-Amino-6-mercaptopurine riboside hydrate
98%
別名:
Thioguanosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
299.31 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D −69.9°, c = 1.3 in 0.1 M NaOH
mp
230-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].Nc1nc(S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI Key
CEMWFPKZUAKCRS-GWTDSMLYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
858412-250MG:
858412-BULK:
858412-VAR:
858412-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
858412-250MG
858412-1G4061826664940