由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
Hybri-Max™
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
~98%
フォーム
lyophilized powder
濃度
50 ×
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
mp
≥300 °C (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
room temp
SMILES記法
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
再構成
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A4660-PH:
A4660-2.5MG-IR:
A4660-2.5MG-PW:
A4660PROC:
A4660-BULK:
A4660-2.5MG:
A4660-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック