Merck
N4382
Sigma-Aldrich
ナリジクス酸 ナトリウム塩
powder
別名:
1-エチル-1,4-ジヒドロ-7-メチル-4-オキソ-1,8-ナフチリジン-3-カルボン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N2NaO3
CAS番号:
分子量:
254.22
Beilstein:
3580062
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
オーガナイザー
Sanofi Aventis
SMILES記法
[Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14;/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナリジクス酸はキノロンの一種で、細菌性トポイソメラーゼ II 型酵素の活性を阻害することができ、それによって細菌の複製を停止させることができます。グラム陽性菌よりもグラム陰性菌に対する抗菌剤として期待されています。ナリジクス酸は尿路感染症の管理において研究されています。
化学構造:キノロン
アプリケーション
ナリジクス酸は、Salmonella EntericaSalmonella Typhimurium に対する耐性を検討するために、細菌培養の処理に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ナリジクス酸ナトリウム塩は細菌 DNA ポリメラーゼ(DNA ギラーゼ)およびトリ骨髄芽球腫ウイルス逆転写酵素の阻害剤です。Saccharomyces cerevisiae(出芽酵母)の核酸およびタンパク質合成を阻害します。
特徴および利点
本化合物はサノフィ アベンティスによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
本化合物はアポトーシス研究のための製品です。さらにアポトーシス関連製品をご覧になるにはこちらをクリックしてください。他の研究分野の生物活性低分子についてさらに詳しく知るには sigma.com/discover-bsm にアクセスしてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N4382-100G:4548174008096
N4382-5G:4548174008126
N4382-RSAMPLE:
N4382-25G:4548174008119
N4382-BULK:
N4382-1G:4548174008102
N4382-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystal Y Chen et al.
PLoS pathogens, 5(4), e1000392-e1000392 (2009-04-22)
The role of CD8 T cells in anti-tuberculosis immunity in humans remains unknown, and studies of CD8 T cell-mediated protection against tuberculosis in mice have yielded controversial results. Unlike mice, humans and nonhuman primates share a number of important features
Margarita A Arreguin-Nava et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(9) (2019-09-20)
The effect of Lactobacillus spp.-based probiotic candidates on Salmonella enterica serovar Enteritidis (SE) colonization was evaluated in two separate experiments. In each experiment, sixty-one day-of-hatch female turkey poults were obtained from a local hatchery. In both experiments, poults were challenged
Michelle H Larsen et al.
Vaccine, 27(34), 4709-4717 (2009-06-09)
Tuberculosis (TB) remains a global health burden for which safe vaccines are needed. BCG has limitations as a TB vaccine so we have focused on live attenuated Mycobacterium tuberculosis mutants as vaccine candidates. Prior to human studies, however, it is
Daniel Hernandez-Patlan et al.
Frontiers in veterinary science, 6, 108-108 (2019-05-21)
Decreases in the use of antibiotics and anticoccidials in the poultry industry have risen the appearance of necrotic enteritis (NE). The purpose of this study was to evaluate the effect of a Bacillus direct-fed microbial (DFM) on growth performance, intestinal
Arantxa Morales-Mena et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-10-15)
This study's objective was to evaluate the effect of the fermented soybean meal (FSBM) on Salmonella typhimurium (ST) to turkey poults using two models of infection. In the prophylactic model, one-day-old turkeys were randomly allocated to one of four different