品質水準
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N3CCNC3=O)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C20H23N5O6S.Na/c1-20(2)13(17(28)29)25-15(27)12(16(25)32-20)22-14(26)11(10-6-4-3-5-7-10)23-19(31)24-9-8-21-18(24)30;/h3-7,11-13,16H,8-9H2,1-2H3,(H,21,30)(H,22,26)(H,23,31)(H,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,16-;/m1./s1
InChI Key
UVOCNBWUHNCKJM-XFAPPKAWSA-M
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7926-250MG:
A7926-1G-PW:
A7926-VAR:
A7926-1G:
A7926-5G-PW:
A7926-BULK:
A7926-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック