アッセイ
≥90% (titration)
形状
powder
mp
163-165 °C (lit.)
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: soluble 5 mM
glacial acetic acid: soluble 50 mg/mL
SMILES記法
CC(=O)O[Hg]c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChI Key
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9563-25G:4548173188317
A9563-5G:4548173188324
A9563-VAR:
A9563-1G:4548173276106
A9563-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック