Merck
P6675
Sigma-Aldrich
プロリダーゼ ブタ腎臓由来
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
別名:
アミノアシル-L-プロリンヒドロラーゼ, イミドジペプチダーゼ, プロリダーゼ, プロリンジペプチダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥100 units/mg protein
組成
Protein, 20-74% Lowry
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロリダーゼは細胞質ゾルのエキソペプチダーゼです。その機能の活性部位の補因子としてマンガンのような二価カチオンを必要とするホモ二量体酵素です。
アプリケーション
ブタの腎臓から得られたプロリダーゼは、以下の用途に使用されています。
  • タンパク質およびペプチドからL-グルタミンを回収するためのブタミルクの酵素加水分解に
  • ε-(γ-グルタミル)リジンと遊離アミノ酸を測定するための脱脂乳のタンパク質分解に
  • Enterococcin A 2000の活性に与えるその影響を明らかにするために
プロリダーゼは、プロリンとコラーゲンの生成リサイクリングに重要な役割を果たします。プロリダーゼ欠損症を引き起こすPEPD遺伝子の変異を研究するために使用されます。C末端プロリンまたはヒドロキシプロリン残基を含むたんぱく質の加水分解に使用されます。ブタ腎臓由来の製品P6675であるプロリダーゼは、膜たんぱく質の酵素的メチル化を研究する際に、アミノ末端からペプチド結合を加水分解するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プロリダーゼは、α-カルボキシル基とプロリンまたはヒドロキシプロリン間のイミド結合の加水分解を触媒する酵素です。このたんぱく質は、C末端プロリンまたはヒドロキシプロリン残基を持つジペプチドまたはトリペプチドを加水分解するホモダイマーを形成します。
プロリダーゼ遺伝子のまれな突然変異が起こると、大量のイミドジペプチド尿症、血漿中のプロリン含有ジペプチドの上昇、反復感染、精神遅滞および皮膚病変につながる欠乏が引き起こされます。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.0、40°C、1分間に、1.0 μmolのGly-Proを加水分解する酵素量です。
物理的形状
トリス緩衝液塩とMnCl2を含有する凍結乾燥粉末として販売しています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
P6675-100UN:
P6675-BULK:
P6675-2KU:
P6675-1KU:
P6675-VAR:
P6675-250UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L-Glutamine or L-alanyl-L-glutamine prevents oxidant-or endotoxin-induced death of neonatal enterocytes
Haynes TE, et al.
Amino Acids, 37(1), 131-142 (2009)
Ertugrul Uzar et al.
Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 33(4), 875-880 (2011-11-29)
We found no data in the literature related to oxidative stress index (OSI), total oxidative status (TOS) and prolidase activity in patients with diabetic neuropathy (DN). In this study, we aimed to evaluate the oxidative status of DN patients via
Prolidase
Namiduru, ES
Bratislavske lekarske Listy, 117(8), 480-485 (2016)
Casey M Theriot et al.
Archaea (Vancouver, B.C.), 2011, 565127-565127 (2011-12-14)
Prolidases hydrolyze Xaa-Pro dipeptides and can also cleave the P-F and P-O bonds found in organophosphorus (OP) compounds, including the nerve agents soman and sarin. Ph1prol (PH0974) has previously been isolated and characterized from Pyrococcus horikoshii and was shown to
I M Ota et al.
The Journal of biological chemistry, 264(22), 12879-12884 (1989-08-05)
A group of 23-29-kDa polypeptides in the membranes of bovine rod outer segments are substrates for S-adenosylmethionine-dependent methylation reactions. The bulk of the methyl group incorporation is in base-labile ester-like linkages, and does not appear to be due to the