Merck
L6007
Sigma-Aldrich
ロイシンアミノペプチダーゼ、ミクロソーム由来 ブタ腎臓由来
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)
別名:
LAP, アミノペプチダーゼ M, アミノペプチダーゼM, アミノペプチダーゼN, カテプシンIII, ロイシンアミドアミノペプチダーゼ, ロイシンアミノペプチダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine kidney
品質水準
タイプ
Type VI-S
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥12 units/mg protein (biuret)
分子量
320 kDa
組成
Protein, 30-70%
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Leucine Aminopeptidase (LAP) from porcine is a 320-kDa exopeptidase present in cytosol. It contains zinc in its structure and belongs to the M1 and M17 peptidase families. LAP display bi-lobed structure and has the catalytic domain at the C-terminus and a variable N-terminal domain.
アプリケーション
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney has been used in aminopeptidase N (APN) inhibitor screening assay in adenocarcinoma cell line ES-2 and in the inhibition kinetic studies with APN inhibitor.
生物化学的/生理学的作用
Leucine Aminopeptidase (LAP) catalyzes protein hydrolysis at the leucine residue at N-terminal. An altered level of LAP is implicated in tumor proliferation and progression. LAP is a potential biomarker for ovarian epithelial cancer therapy. Porcine LAP hydrolyzes glycine and arginine substrates.
単位の定義
1ユニットは、pH 7.2、37°C、1分間で、1.0 μmolのL-ロイシン-p-ニトロアニリドを加水分解してL-ロイシンとp-ニトロアニリンとする酵素量です(25°Cでは、37°Cでの活性の約40%です)。L-ロイシンp-ニトロアニリドを基質として用いた場合の活性は、L-ロイシンアミドを基質とした場合の2~5倍です。
物理的形状
主にリン酸バッファ-塩(pH 7.0)を含有します。
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6007-BULK:
L6007-50UN:
L6007-VAR:
L6007-25UN:
L6007-100UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel and highly sensitive fluorescent assay for leucine aminopeptidases
Huang H, et al.
Analytical biochemistry, 391(1), 11-16 (2009)
Leucine aminopeptidases: diversity in structure and function
Matsui M, et al.
Biological Chemistry, 387(12), 1535-1544 (2006)
The effect of different species Aminopeptidase N Structure on the activity screening of Aminopeptidase N Inhibitor
Wang X, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 33(10), 1658-1665 (2010)
Activity screening and structure-activity relationship of the hit compounds targeting APN/CD13
Wang X, et al.
Fundamental & Clinical Pharmacology, 25(2), 217-228 (2011)
Refolding of hexameric porcine leucine aminopeptidase using a cationic detergent and dextrin-10 as artificial chaperones
Laslo AC, et al.
Journal of Biotechnology, 140(3-4), 162-168 (2009)