Merck
PRON-RO
Roche
プロナーゼ
from Streptomyces griseus
別名:
非特異的プロテアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
Streptomyces griseus
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
lyophilized powder
包装
pkg of 1 g (10165921001)
pkg of 5 g (11459643001)
メーカー/製品名
Roche
濃度
0.5-2 mg/mL
パラメーター
35-40 °C optimum reaction temp.
テクニック
DNA extraction: suitable
white
最適pH
7.0-8.0
pH範囲
6.0-9.0
溶解性
water: soluble 10-20 g/L
適合性
suitable for molecular biology
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
Deoxyribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
Ribonuclease <0.002 U/mg ( based on lyoph.)
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Streptomyces griseus ... SGR_RS27460(6214424)
詳細
基質としてカゼインを使用した場合、40°C、pH 7.5 で、約 1270 PU/mg または約 25 PUK/mg に相当します。
特異性
プロナーゼは広い特異性を示し、ほぼすべてのタンパク質を個々のアミノ酸に分解します;カルボン酸とアルコールに分解されます。
アプリケーション
研究用途にプロナーゼを使用してタンパク質を完全に加水分解してください。プロナーゼは、ファージDNAの抽出やプラスミドDNAの単離など、DNAおよびRNAの単離中にタンパク質を分解するために使用されます。プロナーゼを使用する前に自己消化させる必要はありません。これは、コラゲナーゼおよびトリプシンを併用して組織を解離させるため、ならびに精製された糖タンパク質から糖ペプチドを生産するために、組織化学検査や細胞培養にも使用されます。また、ゼブラフィッシュ胚の脱卵膜化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プロナーゼには幅広い特異性があります。そのため、タンパク質を広範にまたは完全に分解する必要がある場合に一般的に使用されます。用途としては、細胞小器官のタンパク質分析、DNAおよびRNA単離時のタンパク質の除去、アミノ酸分析のためのタンパク質加水分解物の生成などがあります。また、プロナーゼは線維芽細胞株を分散させる能力がトリプシンよりも勝っており、単層剥離と単細胞懸濁液の作成の両方に優れています。
単位の定義
非特異的プロテアーゼ活性の単位は、+40℃およびpH 7.5で、カゼインからのフォリン陽性アミノ酸およびペプチドの放出速度を高めます。1単位(U)の場合、1 μmol/分の速度でチロシンが放出され、単位「PU」の場合、値は1 μg/分です(1 U = 181 PU);単位「PUK」の場合、それは0.1/分です(1 PUK = 50 PUとなるような条件下でフォリン試薬と反応させることにより形成されたモリブデンブルーの吸光度の変化を測定します)。
調製ノート
安定化剤:カルシウムイオンの保護効果
製剤には、安定性のために20%の酢酸カルシウムが含有されています。これは、現在の品質管理手順に従えばデンプンは含まれません。0.01~0.1 Mのカルシウムを含有する希薄溶液の活性は、4~8℃、中性pHで24時間にわたり安定でした。プロナーゼは、低レベルのカルシウムによる熱失活から保護されています。
ワーキング濃度:0.5~2 mg/mL
ワーキング溶液:溶媒は、蒸留水で溶液にすることを推奨します。
保存溶液は、プロナーゼ粉末を蒸留水に添加することにより調製します(10~20 mg/mL)。
保存条件(ワーキング溶液):-15~-25℃
再構成
凍結乾燥物は水に溶けます(10~20 mg/mL)。
保管および安定性
乾燥した場所で保管
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yue-Hong Chen et al.
Arthritis research & therapy, 24(1), 27-27 (2022-01-21)
Penfluridol, isolated from an FDA-approved small-molecule drug library as an inhibitor of tumor necrosis factor α (TNFα)-stimulated NF-κB activation, is clinically used to treat chronic schizophrenia and related disorders. This study is aimed to investigate the therapeutic effect of penfluridol
Changhe Hou et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 4877-4886 (2015-07-03)
The aim of the present study was to investigate the presence and biological function of microRNA-92a (miR-92a) in chondrogenesis and cartilage degeneration. Human adipose‑derived mesenchymal stem cells (hADSCs) in micromass and chondrocyte‑like ATDC5 cells were induced to chondrogenesis, and primary
Manoj Arra et al.
Bone research, 10(1), 12-12 (2022-02-12)
Osteoarthritis is a joint disease characterized by a poorly-defined inflammatory response that does not encompass a massive immune cell infiltration yet contributes to cartilage degradation and loss of joint mobility, suggesting a chondrocyte intrinsic inflammatory response. Using primary chondrocytes from
Meisam Naeimi Kararoudi et al.
Frontiers in genome editing, 4, 781531-781531 (2022-02-25)
Respiratory system damage is the primary cause of mortality in individuals who are exposed to vesicating agents including sulfur mustard (SM). Despite these devastating health complications, there are no fielded therapeutics that are specific for such injuries. Previous studies reported
Mark E Lauer et al.
The Journal of biological chemistry, 283(38), 26283-26296 (2008-07-23)
In this report, we describe a novel method for culturing murine trachea epithelial cells on a native basement membrane at an air-liquid interface to produce a pseudostratified, differentiated airway epithelium composed of ciliated and nonciliated cells. This model was used