安全性情報
N5389
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
enhanced validation
mouse monoclonal, NE14
別名:
モノクローナル抗ニューロフィラメント重鎖抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
モノクロナール抗ニューロフィラメント200 マウス宿主抗体, clone NE14, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NE14, monoclonal
分子量
antigen apparent mol wt 200 kDa
含みます
15 mM sodium azide as preservative
交差性
pig, mouse, chicken, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human
強化検証
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFH(4744)
詳細
モノクローナル抗ニューロフィラメント200(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合させて産出したハイブリドーマに由来します。ニューロフィラメントは、中間径フィラメント(IF)の5つの主要なグループの1つであり、主にニューロン起源の細胞または組織に認められます。見かけ上の分子量が68 kD、160 kD、および200 kDの3つの主要なタンパク質で構成されており、それぞれNEFL(軽)、NEFM(中程度)、およびNEFH(重)と呼ばれています。ニューロフィラメントタンパク質は、ニューロンの核周部で合成され、組み立てられてフィラメントを形成し、次に軸索内でシナプス終末に向かってゆっくりと輸送されます。
免疫原
ブタ脊髄。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗ニューロフィラメント(神経細線維)200抗体は、以下の用途に使用されています。
  • 免疫組織化学的検査
  • 免疫標識
  • 免疫蛍光
本抗体の使用が成功したアプリケーション、およびそれに伴う審査済み論文を以下に示します。
免疫蛍光法(1 論文)
免疫組織化学(1 論文)
生物化学的/生理学的作用
近年、ニューロフィラメント重鎖(NEFH)遺伝子は、常染色体優性軸索Charcot-Marie-Tooth(シャルコー・マリー・トゥース)病(CMT2cc)を引き起こすことが認められました。この遺伝子は、散発性筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病理発生に役割を果たします。ニューロフィラメントポリペプチドのリン酸化により、ニューロフィラメントと細胞質小器官との間の相互作用に影響が及んで、それらの機能が調節されることが示唆されています。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
Jan Code
N5389-.5ML:
N5389-.2ML:
N5389-100UL:
N5389-VAR:
N5389-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cell cycle kinetics and immunohistochemical characterization of dissociated fetal neocortical cultures: evidence that differentiated neurons have mitotic capacity
Jacobs JS and Miller MW
Dev. Brain Res., 122(1), 67-80 (2000)
Neurofilament proteins are synthesized in nerve endings from squid brain
Crispino M, et al.
Journal of Neurochemistry, 61(3), 1144-1146 (1993)
Pamela Imperadore et al.
Scientific reports, 7, 46564-46564 (2017-04-21)
Regeneration is a process that restores structure and function of tissues damaged by injury or disease. In mammals complete regeneration is often unsuccessful, while most of the low phyla animals can re-grow many parts of their body after amputation. Cephalopod
C Lois et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(5), 2074-2077 (1993-03-01)
Subventricular zone (SVZ) cells proliferate spontaneously in vivo in the telencephalon of adult mammals. Several studies suggest that SVZ cells do not differentiate after mitosis into neurons or glia but die. In the present work, we show that SVZ cells
Jon O Cleary et al.
NeuroImage, 56(3), 974-983 (2011-02-12)
Extensive worldwide efforts are underway to produce knockout mice for each of the ~25,000 mouse genes, which may give new insights into the underlying pathophysiology of neurological disease. Microscopic magnetic resonance imaging (μMRI) is a key method for non-invasive morphological