抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N52, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
wide range
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain extract
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
詳細
モノクローナル抗ニューロフィラメント200(リン酸化および非リン酸化)(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞との融合によって産生されるハイブリドーマに由来します。
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
N0142-100UL:
N0142-VAR:
N0142-1VL:
N0142-BULK:
N0142-.2ML:
N0142-.5ML:
N0142-25UL:
この製品を見ている人はこちらもチェック